Tlačiť
D-(+)-Sucrose octaacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: D-(+)-Saccharose octaacetate, Sucrose octaacetate, D(+)-Sucroseoctaacetat, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(((2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetoxy-2,5-bis(acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
252603-1KG 252603-250G
SIAL252603-1KGEA 138.39 EUR
SIAL252603-1KG SIAL252603-250G
D-(+)-Sucrose octaacetate, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Sucrose octaacetate
Vzorec: C₂₈H₃₈O₁₉
Mw: 678.6
Teplota tavenia: 80…83 °C
Hustota: 1.257 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006623
Číslo CAS: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052