Tlačiť
D-(+)-Sucrose octaacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: D-(+)-Saccharose octaacetate, Sucrose octaacetate, D(+)-Sucroseoctaacetat, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(((2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetoxy-2,5-bis(acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
419790010 419792500 419790051
ACRO419790010EA 181.71 EUR
ACRO419790010 ACRO419792500 ACRO419790051
D-(+)-Sucrose octaacetate 98%
D-(+)-Sucrose octaacetate
Vzorec: C₂₈H₃₈O₁₉
Teplota varu: 250 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: >78 °C
Hustota: 1,28 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006623
Číslo CAS: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥78 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration excess NaOH 97.5 to 102.5 % (on anhydrous substance)