Tlačiť
D(+)-Rafinóza pentahydrát 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
195670250 195671000 195675000
ACRO195670250EA 150.82 EUR
ACRO195670250 ACRO195671000 ACRO195675000
D(+)-Rafinóza pentahydrát 99+%
D(+)-Rafinóza pentahydrát
Vzorec: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Teplota tavenia: 78…80,5 °C
Hustota: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071590
Číslo CAS: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 14 to 16 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (on dry basis)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +103.0° to +107.0° (20°C, 589 nm) (c=10, water)