Tlačiť
D(+)-Glukóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
D9559-100G D9559-1KG
SIALD9559-100GEA 113.36 EUR
SIALD9559-100G SIALD9559-1KG
D(+)-Glukóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
Mw: 198.17
Teplota tavenia: 83
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149450
Číslo CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM