Tlačiť
D(+)-Glukóza monohydrát for biochemistry
Dodávateľ: VWR Chemicals
24371.297EA 48.54 EUR
24371.297 24371.366
D(+)-Glukóza monohydrát for biochemistry
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
Teplota tavenia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149450
Číslo CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 52.5 - 53.3 deg
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Maltose and Isomaltose Max. 0.5 %
Water 7 - 9.5 %