Tlačiť
D(+)-Glukóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
16301-2.5KG 16301-1KG 16301-250G 16301-6X1KG
SIAL16301-2.5KGEA 159.65 EUR
SIAL16301-2.5KG SIAL16301-1KG SIAL16301-250G SIAL16301-6X1KG
D(+)-Glukóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
Teplota tavenia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149450
Číslo CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM