D(+)-Glukóza monohydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
0113.1000EA
47.33
EUR
0113.1000
0113.9050
D(+)-Glukóza monohydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec:
C₆H₁₂O₆·H₂O Teplota tavenia: 83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149450 Číslo CAS: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Chloride (Cl) | max. 0.005 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Residue after Ignition | max. 0.015 % |
Starch | passes test |
Sulfate and Sulfite (as SO4) | max. 0.005 % |
Trace Impurities (in ppm)Arsenic (As) | max. 0.2 |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |