Tlačiť
D(+)-Glukóza monohydrát
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A1349.5000EA 136.22 EUR
A1349.5000
D(+)-Glukóza monohydrát
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
Mw: 198,17 g/mol
Teplota tavenia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149450
Číslo CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg