D-Gluconic acid 50% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
119890010
119890025
119890100
ACRO119890010EA
81.83
EUR
ACRO119890010
ACRO119890025
ACRO119890100
D-Gluconic acid 50% (w/w) in water
D-Gluconic acid
Vzorec:
C₆H₁₂O₇ Teplota tavenia: < 15 °C Hustota: 1,23 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004240 Číslo CAS: 526-95-4 EINECS: 208-401-4 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear yellow to brown-yellow Solution |
Titration excess NaOH | 49 to 55 % |
Reducing sugars | ≤3 % |
Titration Argentometric | ≥95.0 % |