D(+)-Glukóza monohydrát ≥99.5% for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
0643-1KGEA
168.39
EUR
0643-1KG
D(+)-Glukóza monohydrát ≥99.5% for biotechnology
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec:
C₆H₁₂O₆·H₂O Mw: 198,17 g/mol Teplota tavenia: 83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149450 Číslo CAS: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |
Výsledky špecifikačného testu
DNase | None detected |
Insolubles | ≤0.005% |
Loss on drying | 8 – 9% |
Purity (anhydrous) | ≥99.5% |
RNase | None detected |
Specific rotation | 52.6 – 53.2° |