Tlačiť
D(+)-Glukóza monohydrát
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A11090.36 A11090.0E
A11090.36EA 33.73 EUR
A11090.36 A11090.0E
D(+)-Glukóza monohydrát
D(+)-Glukóza monohydrát
CAS No.: 14431-43-7 Molecular Formula: C6H12O6.H2O Formula Weight: 198.18 (180.16anhy) Physical Form: Cryst powder Appearance: White Melting Point: ca 83° MDL No.: MFCD00149450
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
Teplota tavenia: ∼ 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149450
Číslo CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM