Tlačiť
L(+)-Lactic acid 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
199257-1KG 199257-250G
SIAL199257-1KGEA 135.39 EUR
SIAL199257-1KG SIAL199257-250G
L(+)-Lactic acid 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Mw: 90.08
Teplota varu: 235
Teplota tavenia: 53
Hustota: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064266
Číslo CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352