Tlačiť
L(+)-Lactic acid 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
69780-1L 69780-250ML
SIAL69780-1LEA 263.17 EUR
SIAL69780-1L SIAL69780-250ML
L(+)-Lactic acid 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Mw: 90.08
Teplota varu: 235
Teplota tavenia: 53
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064266
Číslo CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352