Tlačiť
L(+)-Lactic acid 20% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
125070010 125070025
ACRO125070010EA 83.72 EUR
ACRO125070010 ACRO125070025
L(+)-Lactic acid 20% (w/w) in water
L(+)-Lactic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Mw: 90.08
Teplota varu: 235
Teplota tavenia: 53
Hustota: 1.05 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064266
Číslo CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH ≥18 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm