Tlačiť
D(+)-Maltóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9171-100G M9171-10MG M9171-500G
SIALM9171-100GEA 114.32 EUR
SIALM9171-100G SIALM9171-10MG SIALM9171-500G
D(+)-Maltóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
D(+)-Maltóza monohydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Teplota tavenia: 160…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149343
Číslo CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM