Tlačiť
D(+)-Maltóza monohydrát 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
A16266.22 A16266.36
A16266.22EA 58.08 EUR
A16266.22 A16266.36
D(+)-Maltóza monohydrát 95%
D(+)-Maltóza monohydrát
Purity: 95% CAS No.: 6363-53-7 Molecular Formula: C12H22O11.H2O Formula Weight: 360.32 (342.30anhy) Melting Point: ca 120° dec. Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether Beilstein Reference: 5784659 Merck Reference: 14,5714 Optical Rotation: +130° (c=2 in water, 24h) MDL No.: MFCD00149343
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Mw: 360.32
Teplota tavenia: ∼ 120 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149343
Číslo CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM