trans-Platin ≥64,5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
trans-Diamminedichloroplatinum (II), trans-Diammineplatinum (II) dichloride, trans-Dichlorodiammine platinum(II), trans-Dichlorodiamineplatinum(II)
10472.01
10472.03
10472.06
10472.01EA
103.89
EUR
10472.01
10472.03
10472.06
trans-Platin ≥64,5%
trans-Platin
CAS No.: 14913-33-8
Molecular Formula: Cl2H6N2Pt
Formula Weight: 300.06
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011623
Vzorec:
H₆Cl₂N₂Pt Teplota tavenia: 340 °C (rozkl.) Hustota: 3,746 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011623 Číslo CAS: 14913-33-8 EINECS: 238-980-9 |