cis-Platin ≥64,5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 15663-27-1
Molecular Formula: Cl2H6N2Pt
Formula Weight: 300.06
Physical Form: Micro Crystals
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2317
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011623
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis
Vzorec:
H₆Cl₂N₂Pt Teplota tavenia: 270 °C (rozkl.) Hustota: 3,738 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011623 Číslo CAS: 15663-27-1 EINECS: 239-733-8 OSN: 3288 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2317 |