Tlačiť
cis-Platin 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193762500 193760010 193760050
ACRO193762500EA 181.71 EUR
ACRO193762500 ACRO193760010 ACRO193760050
cis-Platin 99.99% (trace metals basis)
cis-Platin
Vzorec: H₆Cl₂N₂Pt
Teplota tavenia: 277 °C
Hustota: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011623
Číslo CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
OSN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 64.0 to 66.0 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.01 %