Tlačiť
Tungsten hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tungsten carbonyl, Hexacarbonyltungsten
M-Clarity™ quality level = MQ100
241431-10G 241431-50G
SIAL241431-10GEA 185.32 EUR
SIAL241431-10G SIAL241431-50G
Tungsten hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Tungsten hexacarbonyl
Vzorec: C₆O₆W
Teplota varu: 451,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 169…171 °C
Hustota: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011462
Číslo CAS: 14040-11-0
EINECS: 237-880-2
OSN: 3466
ADR: 6.1,III