Tlačiť
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
204060500 204062500
ACRO204060500EA 55.35 EUR
ACRO204060500 ACRO204062500
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Vzorec: C₂H₆BF₃O
Teplota varu: 126 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –14 °C
Hustota: 1,23 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013192
Číslo CAS: 353-42-4
EINECS: 206-532-1
OSN: 2965
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3070 to 1.3090 (20°C, 589 nm)
Assay ≥59 % (BF3)