DL-Arabinose ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L09895.09
L09895.18
L09895.09EA
87.04
EUR
L09895.09
L09895.18
DL-Arabinose ≥98%
DL-Arabinose
Purity: 98+%
CAS No.: 147-81-9
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1723086
Merck Reference: 14,761
MDL No.: MFCD00135867
Vzorec:
C₅H₁₀O₅ Teplota varu: 331 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 158…160 °C Hustota: 1,609 g/cm³ (17 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00135867 Číslo CAS: 147-81-9 EINECS: 205-699-8 Merck Index: 14,761 |