Fluorid boritý - ether komplex, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
216607-100ML
216607-800ML
SIAL216607-100MLEA
131.57
EUR
SIAL216607-100ML
SIAL216607-800ML
Fluorid boritý - ether komplex, Sigma-Aldrich®
Fluorid boritý - ether komplex
Vzorec:
C₄H₁₀BF₃O Teplota varu: 126 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –60 °C Hustota: 1,125 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 59 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013194 Číslo CAS: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 OSN: 2604 ADR: 8,I Merck Index: 13,01340 |