Tlačiť
Fluorid boritý - ether komplex (∼48% BF₃)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
174560010 174560025 174560250 174561000
ACRO174560010EA 184.52 EUR
ACRO174560010 ACRO174560025 ACRO174560250 ACRO174561000
Fluorid boritý - ether komplex (∼48% BF₃)
Fluorid boritý - ether komplex
Vzorec: C₄H₁₀BF₃O
Teplota varu: 126 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 1,12 g/cm³
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013194
Číslo CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
OSN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01340
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid (May darken on storage)
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥97.5 %