Tlačiť
Benzalkoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
12060-100G 12060-500G 12060-1KG 12060-5G
SIAL12060-100GEA 38.99 EUR
SIAL12060-100G SIAL12060-500G SIAL12060-1KG SIAL12060-5G
Benzalkoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzalkoniumchlorid
Vzorec: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Teplota tavenia: 29…34 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00145757
Číslo CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
OSN: 2923
ADR: 8,III