Tlačiť
Pyridine-[D₅], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Pyridine-[²H₅]
M-Clarity™ quality level = MQ200
532975-10G 532975-25G
SIAL532975-10GEA 246.75 EUR
SIAL532975-10G SIAL532975-25G
Pyridine-[D₅], Sigma-Aldrich®
Pyridine-[D₅]
Vzorec: C₅D₅N
Mw: 84.06
Teplota varu: 114.4
Teplota tavenia: –41 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 20
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044639
Číslo CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
OSN: 1282
ADR: 3 II