Pyridine-[D₅], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Pyridine-[²H₅]
M-Clarity™ quality level = MQ200
532975-10G
532975-25G
SIAL532975-10GEA
246.75
EUR
SIAL532975-10G
SIAL532975-25G
Pyridine-[D₅], Sigma-Aldrich®
Pyridine-[D₅]
Vzorec:
C₅D₅N Mw: 84.06 Teplota varu: 114.4 Teplota tavenia: –41 °C Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 20 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00044639 Číslo CAS: 7291-22-7 EINECS: 230-720-2 OSN: 1282 ADR: 3 II |