Tlačiť
Tetrahydrofuran-D8, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
M-Clarity™ quality level = MQ200
437727-10G 437727-1G 437727-5G
SIAL437727-10GEA 645.3 EUR
SIAL437727-10G SIAL437727-1G SIAL437727-5G
Tetrahydrofuran-D8, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrofuran-D8
Vzorec: C₄D₈O
Mw: 80.04
Teplota varu: 65
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –17 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044238
Číslo CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
OSN: 2056
ADR: 3 II