Tlačiť
Naphthalene-[D₈], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Naphthalene-[²H₈]
M-Clarity™ quality level = MQ200
176044-10G 176044-1G 176044-5G
SIAL176044-10GEA 886.08 EUR
SIAL176044-10G SIAL176044-1G SIAL176044-5G
Naphthalene-[D₈], Sigma-Aldrich®
Naphthalene-[D₈]
Vzorec: C₁₀D₈
Teplota tavenia: 81…83 °C
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001743
Číslo CAS: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
OSN: 1334
ADR: 4.1,III