Naphthalene-[D₈], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
Naphthalene-[²H₈]
M-Clarity™ quality level = MQ200
176044-10G
176044-1G
176044-5G
SIAL176044-10GEA
886.08
EUR
SIAL176044-10G
SIAL176044-1G
SIAL176044-5G
Naphthalene-[D₈], Sigma-Aldrich®
Naphthalene-[D₈]
Vzorec:
C₁₀D₈ Teplota tavenia: 81…83 °C Teplota vzplanutia: 78 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001743 Číslo CAS: 1146-65-2 EINECS: 214-552-7 OSN: 1334 ADR: 4.1,III |