Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
MQ100
175943-100G 175943-10G 175943-250G 175943-50G
SIAL175943-100GEA 444.22 EUR
SIAL175943-100G SIAL175943-10G SIAL175943-250G SIAL175943-50G
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Mw: 84.09
Teplota varu: 189
Teplota tavenia: 20.2
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0