Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6 ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
1.03562.0009EA 200.96 EUR
1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
Dimethylsulfoxid-D6 ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Teplota varu: 189 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 20,2 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, HO + DO) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, HO) ≤ 0.010 %