Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6 99,8 isotopic, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
MQ100
1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
1.03424.0009EA 66.49 EUR
1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
Dimethylsulfoxid-D6 99,8 isotopic, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Mw: 84.09
Teplota varu: 189
Teplota tavenia: 20.2
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Deuteration degree ≥ 99.80 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %