Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6 Isotope_(99.5% D) NMR
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
321290100 321290500 321290011
ACRO321290100EA 70.5 EUR
ACRO321290100 ACRO321290500 ACRO321290011
Dimethylsulfoxid-D6 Isotope_(99.5% D) NMR
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Mw: 84.09
Teplota varu: 190 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 20.2 °C
Hustota: 1.19 g/cm³
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %