Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
166290100 166290500 166291000
ACRO166290100EA 130.77 EUR
ACRO166290100 ACRO166290500 ACRO166291000
Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Teplota varu: 189 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 20,2 °C
Hustota: 1,19 g/cm³
Teplota vzplanutia: 88 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
D-Enrichment ≥99.85 %
HPLC ≥96.0 %