Tlačiť
Deuteriumoxid 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
166300100 166301000 166300010
ACRO166300100EA 51.34 EUR
ACRO166300100 ACRO166301000 ACRO166300010
Deuteriumoxid 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Deuteriumoxid
Vzorec: D₂O
Teplota varu: 101,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3,8 °C
Hustota: 1,105 g/cm³
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044636
Číslo CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %