Tlačiť
Toluen-D8, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
434388-10G 434388-25G 434388-5G
SIAL434388-10GEA 184.12 EUR
SIAL434388-10G SIAL434388-25G SIAL434388-5G
Toluen-D8, Sigma-Aldrich®
Toluen-D8
Vzorec: C₆D₅CD₃
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044638
Číslo CAS: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
OSN: 1294
ADR: 3,II