Tlačiť
1,2-Dichlorobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,2-Dichlorobenzene-[²H₄]
M-Clarity™ quality level = MQ100
331511-10G 331511-1G 331511-5G
SIAL331511-10GEA 775.09 EUR
SIAL331511-10G SIAL331511-1G SIAL331511-5G
1,2-Dichlorobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorobenzene-[D₄]
Vzorec: C₆D₄Cl₂
Mw: 150.97
Teplota varu: 178
Teplota tavenia: –17 °C
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037106
Číslo CAS: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
OSN: 1591
ADR: 6.1 III