Tlačiť
n-Decane-[D₂₂], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Decane-D22, n-Decane-[²H₂₂]
M-Clarity™ quality level = MQ200
452416-1G 452416-5G
SIAL452416-1GEA 346.97 EUR
SIAL452416-1G SIAL452416-5G
n-Decane-[D₂₂], Sigma-Aldrich®
n-Decane-[D₂₂]
Vzorec: D₃C(CD₂)₈CD₃
Číslo CAS: 16416-29-8
OSN: 2247
ADR: 3,III