Tlačiť
n-Octane-[D₁₈], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
151971-1G 151971-5G
SIAL151971-1GEA 250.3 EUR
SIAL151971-1G SIAL151971-5G
n-Octane-[D₁₈], Sigma-Aldrich®
n-Octane-[D₁₈]
Vzorec: D₃C(CD₂)₆CD₃
Teplota varu: 125…126 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037626
Číslo CAS: 17252-77-6
EINECS: 241-285-3
OSN: 1262
ADR: 3,II