Tlačiť
2-Propanol-[D₈], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
175897-25G 175897-5G
SIAL175897-25GEA 809.87 EUR
SIAL175897-25G SIAL175897-5G
2-Propanol-[D₈], Sigma-Aldrich®
2-Propanol-[D₈]
Vzorec: D₃CCD(OD)CD₃
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89,5 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044341
Číslo CAS: 22739-76-0
EINECS: 245-189-2
OSN: 1219
ADR: 3,II