Tlačiť
Iodomethane[D₃] (99.5% D) stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with copper
M-Clarity™ quality level = MQ100
176036-1G 176036-25G 176036-50G 176036-5G
SIAL176036-1GEA 59.77 EUR
SIAL176036-1G SIAL176036-25G SIAL176036-50G SIAL176036-5G
Iodomethane[D₃] (99.5% D) stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Iodomethane[D₃]
Vzorec: D₃CI
Teplota varu: 42 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00001074
Číslo CAS: 865-50-9
EINECS: 212-744-5
OSN: 2644
ADR: 6.1,I