Tlačiť
Trifluoroacetic acid-[D₁] (99.5% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoroacetic [2H]acid, TFA-D, Trifluoroacetic acid-[²H₁]
325310100 325310250 325311000
ACRO325310100EA 105.5 EUR
ACRO325310100 ACRO325310250 ACRO325311000
Trifluoroacetic acid-[D₁] (99.5% D) for NMR spectroscopy
Trifluoroacetic acid-[D₁]
Vzorec: F₃CCOOD
Teplota varu: 75 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1,5 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044563
Číslo CAS: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
OSN: 2699
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %