Tlačiť
Pyridine-[D₅], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Pyridine-[²H₅]
M-Clarity™ quality level = MQ200
532967-25G 532967-5G
SIAL532967-25GEA 591.63 EUR
SIAL532967-25G SIAL532967-5G
Pyridine-[D₅], Sigma-Aldrich®
Pyridine-[D₅]
Vzorec: C₅D₅N
Mw: 84.06
Teplota varu: 114.4
Teplota tavenia: –41 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 20
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044639
Číslo CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
OSN: 1282
ADR: 3 II