Tlačiť
Pyridine-[D₅] 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
351490050 351490100 351490250
ACRO351490050EA 172.88 EUR
ACRO351490050 ACRO351490100 ACRO351490250
Pyridine-[D₅] 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Pyridine-[D₅]
Vzorec: C₅D₅N
Teplota varu: 114,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –41 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044639
Číslo CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
OSN: 1282
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
TMS 0.03 %