Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
185965-10G 185965-25G 185965-50G
SIAL185965-10GEA 105.09 EUR
SIAL185965-10G SIAL185965-25G SIAL185965-50G
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Teplota varu: 189 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 20,2 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0