Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6 Isotope_(99.95% D) with TMS (0.03 vol.%) NMR, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
MQ200
1.03592.0005 1.03592.0025
1.03592.0005EA 149.01 EUR
1.03592.0005 1.03592.0025
Dimethylsulfoxid-D6 Isotope_(99.95% D) with TMS (0.03 vol.%) NMR, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Mw: 84.09
Teplota varu: 189
Teplota tavenia: 20.2
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water - K. Fischer, H₂O + D₂O ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water - NMR, H₂O ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) ≤ 0.03 %