Tlačiť
Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
351450100 351450250 351451000
ACRO351450100EA 102.14 EUR
ACRO351450100 ACRO351450250 ACRO351451000
Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Mw: 84.09
Teplota varu: 190 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 20.2 °C
Hustota: 1.19 g/cm³
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
TMS 0.02 to 0.04 %