Tlačiť
Toluen-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
351500050 351500250
ACRO351500050EA 93.06 EUR
ACRO351500050 ACRO351500250
Toluen-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Toluen-D8
Vzorec: C₆D₅CD₃
Teplota varu: 110 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –84 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044638
Číslo CAS: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
OSN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %