Tlačiť
Chloroform-D1 99.8 atom % D stabilizovaný for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with silver
351420250 351421000 351425000
ACRO351420250EA 66.59 EUR
ACRO351420250 ACRO351421000 ACRO351425000
Chloroform-D1 99.8 atom % D stabilizovaný for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
Teplota varu: 60,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –64 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000827
Číslo CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %