Petrolether, 80…110 °C, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23841.320EA
67.69
EUR
23841.320
23841.364
Petrolether, 80…110 °C, TECHNICAL
Ropný líh
Hustota:
0.69 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –10 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081849 Číslo CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 OSN: 1268 ADR: 3 II |
Výsledky špecifikačného testu
Density (20/4) | 0.680 - 0.730 |
Distillation (min. 90 %) | 80 - 110 °C |