Tlačiť
Petrolether, 60…80 °C, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23840.292EA 69.3 EUR
23840.292 23840.326 23840.460
Petrolether, 60…80 °C, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Ropný líh
Teplota varu: 60…80 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.67 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Bromine value Max. 3
Colouration Max. 10 APHA
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Boiling range (60-80°C) Min. 90 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as CS2) Max. 3 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.15 ppm
Ba (Barium) Max. 0.08 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.08 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.75 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.08 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.03 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm